Learn More
Éster 1-(3-buten-1-ílico) del ácido 1,2-bencenodicarboxílico, TRC
Código de producto. 30337923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30337923 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB9862501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester
CAS 113793-34-3
Fórmula molecular C12 H12 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-buten-1-yl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono-3-butenyl ester (9CI), Phthalic Acid Mono-3-butenyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h2,4-7H,1,3,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC=C
Nombre IUPAC Ácido 2-but-3-enoxicarbonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 220.221
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.074
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.