Learn More
1-(3-Buten-1-il)-4-(2,3-diclorofenil)-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine |
| CAS | 1424857-93-1 |
| Fórmula molecular | C14H18Cl2N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Piperazine, 1-(3-buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)-, 1-(But-3-en-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 1-(3-Buten-1-yl)-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18Cl2N2/c1-2-3-7-17-8-10-18(11-9-17)13-6-4-5-12(15)14(13)16/h2,4-6H,1,3,7-11H2 |
| SMILES | Clc1cccc(N2CCN(CCC=C)CC2)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-but-3-enil-4-(2,3-diclorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 285.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0847 |