Learn More
1,3-butanodiol, TRC
Código de producto. 30332099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332099 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30332099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69001010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Fórmula molecular C4 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (RS)-1,3-Butanediol, (±)-Butane-1,3-diol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, β-Butylene glycol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)CCO
Nombre IUPAC butano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 90.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681