Learn More
(±)-1,3-Butanodiol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10145593 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10386260 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10559990 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10063713 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10145593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.40€
    23.65€ / 250 ml
    Ahorro 3.75€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-88-0
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00004554
Clave InChI PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-butanediol, 1,3-butylene glycol, 1,3-dihydroxybutane, methyltrimethylene glycol, 1,3-butandiol, 1-methyl-1,3-propanediol, beta-butylene glycol, 1,3 butylene glycol, 1,3-butylenglykol, rs-1,3-butandiol
PubChem CID 7896
ChEBI CHEBI:52683
Nombre IUPAC butano-1,3-diol
SMILES CC(CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-1,3-Butanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -54.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 204.0°C
Temperatura de inflamación 109°C
Residuos de ignición 0.05% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4385 to 1.4405
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 477
Índice Merck 15, 1570
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4.
Viscosidad 24.6 mm2/s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido