Learn More
1,3-Butadiene diepoxide, 98+%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11954761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11954761 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11954761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330070500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Butadiene diepoxide
Nombre de nota 98+%
CAS 1464-53-5
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.0°C to 4.0°C
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 56.0°C to 58.0°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H6O2
Índice de refracción 1.4325 to 1.4345
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.11
Sinónimo diepoxybutane, 1,3-butadiene diepoxide, 2,2'-bioxirane, butadiene diepoxide, dioxybutadiene, butadiene dioxide, bioxirane, butane diepoxide, 1,2:3,4-diepoxybutane, butadiendioxyd
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water, hydrolyzes. Other solubilities: miscible with ethanol, react with alcohols, acids, amines, soluble in aprotonic organic solvents
Clave InChI ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)C2CO2
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-il)oxirano
Peso molecular (g/mol) 86.09
PubChem CID 11254
ChEBI CHEBI:23704
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98+%