Learn More
1,3-butadieno 150 μg/ml en N,N-dimetilacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317493 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30317493 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10860500DA150
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Butadiene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6
Concentración 150 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
Nombre IUPAC buta-1,3-dieno
Solvent or Matrix N,N-dimetilacetamida
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 54.09
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 54,047 g/mol