Learn More
1,3-Butadieno 10000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30319685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 0.6 mL
Unit Size:
1.20 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30319685 2 x 0.6 mL 1.20 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30319685 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DRES10860500ME10K
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Butadiene
Condiciones de envío de -18 °C
Fórmula molecular C4 H6
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
Nombre IUPAC buta-1,3-dieno
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 54.09
Cantidad 2 x 0.6 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 54,047 g/mol