Learn More
1,3-butadieno 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326313
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 x 1 mL
missing translation for 'unitSize':
5 ml
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30326313 5 x 1 mL 5 ml
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30326313 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREYS09010022ME
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Butadiene
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C4 H6
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
Nombre IUPAC buta-1,3-dieno
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 54.09
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 54,047 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.