Learn More
1,3-butadieno 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314248 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314248 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011116ME
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Butadiene
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C4 H6
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
Nombre IUPAC buta-1,3-dieno
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 54.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 54,047 g/mol