Learn More
1-(3-Bromopropil)-3-(trifluorometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 129254-76-8 |
| Fórmula molecular | C10H10BrF3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BrF3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12,13)14/h1,3,5,7H,2,4,6H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(CCCBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromopropil)-3-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 267.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9918 |