Learn More
1-(3-Bromopropil)-1,3-dihidro-3-(1-metiletenilo)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Código de producto. 30179865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179865 1 g 1 g
30179726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6874051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864267-63-0
Fórmula molecular C13H15BrN2O
Peso molecular (g/mol) 295.18
Sinónimo 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one , 1-(3-Bromopropyl)-3-prop-1-en-2-ylbenzimidazol-2-one
Nombre IUPAC 1-(3-bromopropil)-3-(prop-1-en-2-il)-1,3-dihidro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
SMILES O=C1N(CCCBr)C2=CC=CC=C2N1C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15BrN2O/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(13(16)17)9-5-8-14/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.04