Learn More
1-(3-bromopropoxi)-3-clorobenceno, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10220313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10220313 25 g Frasco de vidrio 25 g
10506553 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10220313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379230250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 37142-46-4
Fórmula molecular C9H10BrClO
Peso molecular (g/mol) 249.53
Número MDL MFCD00596672
Clave InChI MVKLHPFBHSJVLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-bromopropoxy-3-chlorobenzene, 3-bromopropyl 3-chlorophenyl ether
PubChem CID 2734929
Nombre IUPAC 1-(3-bromopropoxi)-3-clorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 139°C to 148°C (8.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4O(CH2)3Br
Índice de refracción 1.5570 to 1.559
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.53
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.