Learn More
1-(3-Bromofenil)tiourea, TRC
Código de producto. 30331427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331427 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30331427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB698725250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromophenyl)thiourea
CAS 21327-14-0
Fórmula molecular C7H7BrN2S
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrN2S/c8-5-2-1-3-6(4-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=S)Nc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC (3-bromofenil)tiourea
Peso molecular (g/mol) 231.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9513