Learn More
1-(3-Bromofenil)piperidina, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10025852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10025852
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC34010DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromophenyl)piperidine
CAS 84964-24-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H14BrN
Número MDL MFCD04108532
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-3-bromophenyl piperidine, 3-bromophenyl piperidine, acmc-209pz4, n-3-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-3-bromobenzene
Clave InChI PMTXPOLLPCSCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)piperidina
Peso molecular (g/mol) 240.14
PubChem CID 4961269
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.14
Porcentaje de pureza 97%