Learn More
Clorhidrato de 1-(3-bromofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 796856-45-6 |
| Fórmula molecular | C10H14BrClN2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(m-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride, 4-(3-Bromophenyl)piperazine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H |
| SMILES | Cl.Brc1cccc(c1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromofenil)piperazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 277.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0029 |