Learn More
1-(3-Bromofenil)-1H-pirazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351543 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10351543 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32910DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 294877-33-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7BrN2
Número MDL MFCD06797472
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl pyrazole, 1-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-1h-pyrazol-1-yl bromobenzene, 3-bromophenyl pyrazole, acmc-209h9b, 1h-pyrazole,1-3-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl
Clave InChI KUWAIOZTKMAIPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenil)pirazol
Peso molecular (g/mol) 223.073
PubChem CID 7127804
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%