Learn More
1-(3-Bromobencilo)-4-metilperhidro-1,4-diazepina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11366795 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10174054 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366795 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55910DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 414885-80-6
Fórmula molecular C13H19BrN2
Peso molecular (g/mol) 283.21
Número MDL MFCD00811036
Clave InChI XUIRKBKKWOVRIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-3-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-3-bromobenzyl-4-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine,1-3-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl, 1-3-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5266396
PubChem CID 764720
Nombre IUPAC 1-[(3-bromofenil)metil]-4-metil-1,4-diazepano
SMILES CN1CCCN(CC2=CC(Br)=CC=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.21
Porcentaje de pureza 97%