Learn More
1-(3-Bromobencil)-1H-imidazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10162744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162744 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10162744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole
CAS 72459-47-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9BrN2
Número MDL MFCD08271919
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-3-bromobenzyl-1h-imidazole, 1-3-bromophenyl methyl imidazole, 1-3-bromobenzyl imidazole, 1-3-bromophenyl methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-3-bromophenyl methyl, d07jmo, 3-bromophenyl methyl imidazole
Clave InChI BGYZLOIBJCHCTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(CN2C=CN=C2)=C1
Nombre IUPAC 1-[(3-bromofenil)metil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 237.10
PubChem CID 10220337
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 97%