Learn More
1,3-bis(trimetilsilil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea |
| CAS | 18297-63-7 |
| Fórmula molecular | C7 H20 N2 O Si2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(trimetilsilil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 204.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1114 |