Learn More
1,3-Bis(trifluorometil)benceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450163 50 g 50 g
11460163 250 g 250 g
11440163 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11360.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-31-3 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene undergoes regioselective metalation and subsequent carboxylation at position 2 to give 2,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid. a convenient, selective synthesis of bis[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane derivatives with 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-bis(trifluorometil)benceno sufre una metalación regioselectiva y una posterior carboxilación en posición 2 para dar como resultado ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico. Es una síntesis conveniente y selectiva de derivados del bis[2,4-bis(trifluorometil)fenil]fosfano con 1,3-bis(trifluorometil)benceno como material de partida.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-31-3
Fórmula molecular C8H4F6
Peso molecular (g/mol) 214.11
Número MDL MFCD00000392
Clave InChI SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-bis trifluoromethyl, 1,3-di trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-benzene, m-bis trifluoromethyl benzene, m-ditrifluoromethylbenzene, hexafluoro-m-xylene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-m-xylene, mtf-tfm, a,a,a,a',a',a'-hexafluoro-m-xylene
PubChem CID 223106
Nombre IUPAC 1,3-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene
Punto de fusión -35°C
Densidad 1.378
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.379
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 2052589
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza ≥98%