Learn More
1,3-bis(terc-butildimetilsiloxi)-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol |
| CAS | 85951-09-3 |
| Fórmula molecular | C15H36O3Si2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecan-6-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilanyloxy)propan-2-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H36O3Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13,16H,11-12H2,1-10H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 320.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.2203 |