Learn More
1,3-bis(terc-butoxicarbonil)-2-metilisotiourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methylisothiourea |
| CAS | 107819-90-9 |
| Fórmula molecular | C12H22N2O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino](methylthio)methylene]-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methylthiopseudourea, 1,3-Di-tert-butyloxycarbonyl-S-methylisothiourea, Bis(Boc)-2-methyl-2-thiopseudourea, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea, N,N'-Bis-Boc-S-methylisothiourea, N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea, N,N'-Di-Boc-S-methylisothiourea, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino](methylthio)methylene]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)/N=C(SC)/NC(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido carbámico, N- (1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino](metiltio)metileno]-, éster 1,1-dimetiletílico (ACI) |
| Peso molecular (g/mol) | 290.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.13 |