Learn More
1,3-bis(tert-butoxicarbonil)-2-metil-2-tiopseudourea, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10557834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10557834 25 g Frasco de vidrio 25 g
10274534 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10557834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107819-90-9 | C12H22N2O4S | 290.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107819-90-9
Fórmula molecular C12H22N2O4S
Peso molecular (g/mol) 290.38
Número MDL MFCD00239356
Clave InChI UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-di-boc-2-methylisothiourea, s-methyl-n,n'-bis tert-butoxycarbonyl isothiourea, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-methyl-2-thiopseudourea, n,n'-di-boc-s-methylisothiourea, n,n inverted exclamation marka-di-boc-s-methylisothiourea, n,n-di-boc-s-methylisothiourea, bis-boc-thiopseudourea, polymer-bound, 1,3-di-tert-butoxycarbonyl-2-methylisothiourea, 1,3-bis-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-thiopseudourea, z-n,n'-bis tert-butyloxycarbonyl-s-methylisothiourea
PubChem CID 6376008
Nombre IUPAC tert-butil (NZ)-N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-metilsulfanilmetilideno]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Punto de fusión 115.0°C to 121.0°C
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.38
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.