Learn More
1,3-Bis(metiltio)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420517 5 g 5 g
11410517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22397.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24949-35-7 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24949-35-7
Fórmula molecular C5H12S2
Peso molecular (g/mol) 136.27
Número MDL MFCD00039811
Clave InChI JIZDZCFZPMIBPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis methylthio propane, 1,3-bis methylsulfanyl propane, 2,6-dithiaheptane, propane, 1,3-bis methylthio, acmc-20ap52, 1,3-bis methylsulfanyl-propane
PubChem CID 141161
Nombre IUPAC 1,3-bis(metilsulfanil)propano
SMILES CSCCCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(methylthio)propane
Densidad 1.011
Punto de ebullición 88°C to 90°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.519
Cantidad 5 g
Beilstein 1732333
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.28
Porcentaje de pureza 97%