Learn More
1,3-bis(difenilfosfino)propano, TRC
Código de producto. 30338803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338803 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30338803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB430390250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS 6737-42-4
Fórmula molecular C27H26P2
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], Trimethylenebis[diphenylphosphine], 1,3-Bis(diphenylphosphine)propane, 1,3-DPPP, 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], 1,3-Propylenebis(diphenylphosphine), DPPP, DPPP (Phosphine Derivative), NSC 193753
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2
SMILES C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano
Peso molecular (g/mol) 412.44