Learn More
Cloruro de [1,3-bis(difenilfosfino)propano]níquel(II), TRC
Código de producto. 30335034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335034 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4303535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride
CAS 15629-92-2
Fórmula molecular C27H26Cl2NiP2
Cantidad 5 g
Sinónimo (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)dichloronickel, 1,3-Bis(diphenylphosphino)nickel Dichloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel, Nickel 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane Dichloride, (1,3-dppp)NiCl2
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC dicloroníquel;3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano
Peso molecular (g/mol) 542.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.024