Learn More
1,3-Bis(difenilfosfino)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488508 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13488508 100 g Frasco de vidrio 100 g
10750581 5 g Frasco de vidrio 5 g
10227223 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13488508 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310051000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6737-42-4
Fórmula molecular C27H26P2
Peso molecular (g/mol) 412.45
Número MDL MFCD00003050
Clave InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 63.0°C
Análisis elemental 96.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,1254
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC 3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Gránulos o polvo