Learn More
1,3-Bis(difenilfosfino)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419763 5 g 5 g
11429763 25 g 25 g
11439763 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12931.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane is used as a bidentate ligand in coordination chemistry and form complex dichloro(1,3-bis(diphenylphosphino)propane)nickel by reacting with nickel(II) chloride. This complex is used as a catalyst for Kumada coupling reaction. It also acts as a ligand for palladium(II) catalysts which is useful for the co-polymerization of carbon monoxide and ethylene to get polyketones. Further, it is employed in palladium-catalyzed arylation under Heck reaction and Suzuki reaction. In addition to this, it serves as a catalyst for Negishi coupling and Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-bis(difenilfosfino)propano se utiliza como ligando bidentado en química de coordinación y forma dicloro(1,3-bis(difenilfosfino)propano)níquel complejo reaccionando con cloruro de níquel(II). Este complejo se utiliza como catalizador para la reacción de acoplamiento Kumada. También actúa como ligando para catalizadores de paladio(II), práctico para la copolimerización de monóxido de carbono y etileno para obtener policetonas. Además, se emplea en la arilación catalizada por paladio en las reacciones de Heck y Suzuki. Además, sirve como catalizador para las reacciones de acoplamiento Negishi y Sonogashira.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6737-42-4
Fórmula molecular C27H26P2
Peso molecular (g/mol) 412.45
Número MDL MFCD00003050
Clave InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
Nombre IUPAC 3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Punto de fusión 58°C to 63°C
Fórmula lineal (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Cantidad 5 g
Beilstein 2821785
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.46
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane