Learn More
1,3-bis(carboximetil)-1H-imidazolio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(carboxymethyl)-1H-imidazolium |
| CAS | 117255-11-5 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(1-(Carboxymethyl)-1H-imidazol-3-ium-3-yl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O4/c10-6(11)3-8-1-2-9(5-8)4-7(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H-,10,11,12,13) |
| SMILES | OC(=O)Cn1cc[n+](CC(=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(carboximetil)imidazol-1-io-1-il]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 184.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0484 |