Learn More
1,3-bis(bromometil)benceno, TRC
Código de producto. 30330640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330640 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4150251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha'-Dibromo-m-xylene
CAS 626-15-3
Fórmula molecular C8 H8 Br2
Cantidad 1 g
Sinónimo m-(Bromomethyl)benzyl Bromide, m-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide, α,α'-Dibromo-1,3-xylene, α,α'-Dibromo-m-xylene, α,α'-m-Xylene Dibromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCc1cccc(CBr)c1
Nombre IUPAC 1,3-bis(bromometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 263.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.8993