Learn More
1,3-bis(bromometil)-5-metilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene |
| CAS | 19294-04-3 |
| Fórmula molecular | C9H10Br2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene, 1,3-bis(bromomethyl)-5-methyl-, Mesitylene, α,α'-dibromo- (8CI), Mesitylene, α1,α3-dibromo- (6CI), 1,3-Bis(bromomethyl)-5-methylbenzene, 1,3-Di(bromomethyl)-5-methylbenzene, 3,5-Bis(bromomethyl)toluene, 5-Methyl-1,3-bis(bromomethyl)benzene, 5-Methyl-1,3-di(bromomethyl)benzene, NSC 243652, α,α'-Dibromomesitylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10Br2/c1-7-2-8(5-10)4-9(3-7)6-11/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(CBr)cc(CBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(bromometil)-5-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 277.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.9149 |