Learn More
1,3-bis(benciloxicarbonil)-2-metil-2-tiopseudourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea |
| CAS | 25508-20-7 |
| Fórmula molecular | C18H18N2O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylthiopseudourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22) |
| SMILES | CS\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)\NC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[metilsulfanil(fenilmetoxicarbonilamino)metilideno]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 358.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0987 |