Learn More
1,3-Bis(aminopropil)tetrametildisiloxano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,3-bis(aminopropil)tetrametildisiloxano se utiliza como agente de curado para compuestos de moldeo epoxi, que se utilizan para dispositivos semiconductores de alta fiabilidad. También se utiliza para preparar copolímeros de siloxano-urea a partir de diisocianato de 4,4’-difenilmetano.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 132°C to 139°C (11mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | 91°C (195°F) |
| Índice de refracción | 1.45 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Densidad | 0.897 |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 1760876 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane