Learn More
1,3-Bis(aminopropil)tetrametildisiloxano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388376 25 g 25 g
11398376 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17295.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-bis(aminopropil)tetrametildisiloxano se utiliza como agente de curado para compuestos de moldeo epoxi, que se utilizan para dispositivos semiconductores de alta fiabilidad. También se utiliza para preparar copolímeros de siloxano-urea a partir de diisocianato de 4,4’-difenilmetano.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2469-55-8
Fórmula molecular C10H28N2OSi2
Peso molecular (g/mol) 248.52
Número MDL MFCD00039786
Clave InChI GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
PubChem CID 17181
Nombre IUPAC 3-[[3-aminopropil(dimetil)silil]oxi-dimetilsil]propan-1-amina
SMILES C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C to 139°C (11mmHg)
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1760876
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.52
Porcentaje de pureza 94%
Índice de refracción 1.45
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 0.897