Learn More
1,3-bis[(6-cloro-3-piridinil)metil]-N-nitro-2-imidazolidinimina, TRC
Código de producto. 30340813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30340813 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4191101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine
CAS 105828-41-9
Fórmula molecular C15 H14 Cl2 N6 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Imidacloprid Impurity 1, 2-Imidazolidinimine, 1,3-bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro- (9CI), 1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14Cl2N6O2/c16-13-3-1-11(7-18-13)9-21-5-6-22(15(21)20-23(24)25)10-12-2-4-14(17)19-8-12/h1-4,7-8H,5-6,9-10H2
SMILES [O-][N+](=O)N=C1N(Cc2ccc(Cl)nc2)CCN1Cc3ccc(Cl)nc3
Nombre IUPAC N-[1,3-bis[(6-cloropiridin-3-il)metil]imidazolidin-2-ilideno]nitramida
Peso molecular (g/mol) 381.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0555
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.