Learn More
1,3-Bis(4-nitrofenil)urea, TRC
Código de producto. 30133978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133978 10 g 10 g
17942465 5 g 5 g
17933765 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB50850010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-90-6
Fórmula molecular C13 H10 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 302.24
Sinónimo Carbanilide, 4,4'-dinitro- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Bis(p-nitrophenyl)urea, 1,3-Di(4-nitrophenyl)urea, 4,4'-Dinitrocarbanilide, 4,4'-Dinitrodiphenylurea, DNC, N,N'-Bis(p-nitrophenyl)urea, N,N'-Di(p-nitrophenyl)urea, NSC 101086
Nombre IUPAC 1,3-bis(4-nitrofenil)urea
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0651
Porcentaje de pureza >95%