Learn More
1,3-bis(4-nitrofenil)urea-d8, TRC
Código de producto. 30338706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30338706 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30338706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5085022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea D8
CAS 1156508-87-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 2H8 H2 N4 O5
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo N,N'-Bis(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)urea
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,3-bis(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)urea
Peso molecular (g/mol) 310.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1153
Porcentaje de pureza >95