Learn More
1,3-bis(4-metoxibencil)-5-fluorouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(4-methoxybenzyl)-5-fluorouracil |
| CAS | 897304-05-1 |
| Fórmula molecular | C20 H19 F N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19FN2O4/c1-26-16-7-3-14(4-8-16)11-22-13-18(21)19(24)23(20(22)25)12-15-5-9-17(27-2)10-6-15/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN2C=C(F)C(=O)N(Cc3ccc(OC)cc3)C2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-1,3-bis[(4-metoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.1329 |