Learn More
1,3-bis(4-isobutoxibencil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(4-isobutoxybenzyl)urea |
| CAS | 955997-87-2 |
| Fórmula molecular | C23H32N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N2O3/c1-17(2)15-27-21-9-5-19(6-10-21)13-24-23(26)25-14-20-7-11-22(12-8-20)28-16-18(3)4/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H2,24,25,26) |
| SMILES | CC(C)COc1ccc(CNC(=O)NCc2ccc(OCC(C)C)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[[4-(2-metilpropoxi)fenil]metil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 384.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.2413 |