Learn More
Tetrafosfato de 1,3-bis[4-(7-cloro-4-quinolinil)-1-piperazinil]propano tetrahidratado, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435785 100 g 100 g
15425785 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66513.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915967-82-7
Fórmula molecular C29H52Cl2N6O20P4
Peso molecular (g/mol) 999.552
Número MDL MFCD11870901
Clave InChI AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperaquine phosphate hydrate, piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, unii-854d7k8lxb, piperaquine tetraphosphate hydrate, piperaquine phosphate, quinoline, 4,4'-1,3-propanediyldi-4,1-piperazinediyl bis 7-chloro-, phosphate, hydrate 1:4:4, piperaquine tetraphosphate tetrahydrate hplc, tetrakis phosphoric acid piperaquine tetrahydrate, 1,3-bis 4-7-chloroquinolin-4-yl piperazin-1-yl propane tetrakis phosphate tetrahydrate
PubChem CID 49849842
Nombre IUPAC 7-cloro-4-[4-[3-[4-(7-cloroquinolin-4-il)piperazin-1-il]propil]piperazin-1-il]quinolina; ácido fosfórico; tetrahidrato
SMILES C1CN(CCN1CCCN2CCN(CC2)C3=C4C=CC(=CC4=NC=C3)Cl)C5=C6C=CC(=CC6=NC=C5)Cl.O.O.O.O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis[4-(7-chloro-4-quinolinyl)-1-piperazinyl]propane tetraphosphate tetrahydrate
Color Blanco
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 999.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo