Learn More
1,3-bis((4-((4-clorofenil)(fenil)metil)piperazin-1-il)metil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| CAS | 1207847-84-4 |
| Fórmula molecular | C42 H44 Cl2 N4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine], Meclozine Hydrochloride Imp. D (EP), Piperazine, 1,1'-[1,3-phenylenebis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H44Cl2N4/c43-39-18-14-37(15-19-39)41(35-10-3-1-4-11-35)47-26-22-45(23-27-47)31-33-8-7-9-34(30-33)32-46-24-28-48(29-25-46)42(36-12-5-2-6-13-36)38-16-20-40(44)21-17-38/h1-21,30,41-42H,22-29,31-32H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3cccc(CN4CCN(CC4)C(c5ccccc5)c6ccc(Cl)cc6)c3)CC2)c7ccccc7 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-[[3-[[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]metil]fenil]metil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 675.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 674.2943 |