Learn More
Diclorhidrato de 1,3-bis-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propano, Mikromol™
Código de producto. 30458139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458139 4 x 25 mg -
17933436 25 mg 25 miligramos
17993846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458139 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0421.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 1,3-bis-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propano, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride
CAS 2408971-27-5
Nombres de analitos o componentes 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 Cl2 N4 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. H (BP) as Dihydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity H, Trazodone Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30Cl2N4.2ClH/c24-20-4-1-6-22(18-20)28-14-10-26(11-15-28)8-3-9-27-12-16-29(17-13-27)23-7-2-5-21(25)19-23;;/h1-2,4-7,18-19H,3,8-17H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4)CC2
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)-4-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propil]piperazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 506.34
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1381 g/mol