Learn More
1,3-bis[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| CAS | 230975-30-1 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-3-7-20(8-4-17)25-15-19(22)16-26-21-9-5-18(6-10-21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 360.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1937 |