Learn More
1,3-bis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]tiourea, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16647052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16647052 5 g 5 g
16637052 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16647052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1060-92-0
Fórmula molecular C17H8F12N2S
Peso molecular (g/mol) 500.31
Número MDL MFCD00829878
Clave InChI RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Schreiner's Thiourea Catalyst
Nombre IUPAC 1,3-bis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]tiourea
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Vector alfa BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto de fusión 150°C to 157°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.3
Forma física Polvo cristalino o cristales