Learn More
1,3-bis(2-metilfenil)isobenzofurano, TRC
Código de producto. 30331123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331123 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30331123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3998301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran
CAS 252873-65-7
Fórmula molecular C3 H7 N O4 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Di(2-methylphenyl)isobenzofuran, 1,3-Bis(2-methylphenyl)-isobenzofuran
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO4S/c4-9(7,8)2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)(H2,4,7,8)
SMILES NS(=O)(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-sulfamoilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 153.157
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.01