Learn More
1,3-bis(2-metoxifenoxi)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30331586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30331586 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30331586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB49003050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS 16929-60-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H20 O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, Guaifenesin Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2OC
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-metoxifenoxi)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 304.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1311
Porcentaje de pureza >95