Learn More
1,3-bis(2-isocianato-2-propil)benceno, TRC
Código de producto. 30346007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30346007 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30346007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB448865250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
CAS 2778-42-9
Fórmula molecular C14 H16 N2 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Isocyanic acid, m-phenylenediisopropylidene ester (7CI), Isocyanic acid, α,α,α',α'-tetramethyl-m-xylylene ester (8CI), 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,3-Bis(1-isocyanatolmethylethyl)benzene, 1,3-Bis(1-methyl-1-isocyanatoethyl)benzene, 1,3-Bis(2-isocyanato-prop-2-yl)benzene, 1,3-Bis(2-isocyanatopropan-2-yl)benzene, 1,3-Bis(α-isocyanatoisopropyl)benzene, Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate, Tetramethyl-m-xylylene diisocyanate, m-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, m-TMXDI, m-Tetramethylxylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,3-xylylen diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-m-phenylenedimethylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-m-xylene diisocyanate, α,α,α',α'-Tetramethyl-m-xylylene diisocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
SMILES CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-isocianatopropan-2-il)benceno
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212