Learn More
1,3-Bis(2-hidroxihexafluoroisopropil)benceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343826 25 g 25 g
11333826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16894.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 802-93-7 | C12H6F12O2 | 410.159 g/mol
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene is used to determine the specific details of electrical magnitudes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benceno 1,3-bis(2-hidroxihexafluoroisopropil) se utiliza para determinar los detalles específicos de las magnitudes eléctricas.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 802-93-7
Fórmula molecular C12H6F12O2
Peso molecular (g/mol) 410.159
Número MDL MFCD00042090
Clave InChI PGUIOHNOYADLMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,3-bis hexafluoro-2-hydroxyisopropyl benzene, 1,3-bis alpha-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,3-benzenedimethanol, a,a,a',a'-tetrakis trifluoromethyl-1,3-benzenedimethanol, 1,3-benzenedimethanol, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetrakis trifluoromethyl, 1,3-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-3-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,3-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, 1,3 hfab
PubChem CID 69933
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[3-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil]propan-2-ol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 1.659
Punto de ebullición 99°C to 100°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.389
Cantidad 25 g
Beilstein 2024879
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.16
Porcentaje de pureza 96%