Learn More
1,3-bis(2-cloroetil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-bis(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 2214-72-4 |
| Fórmula molecular | C5 H10 Cl2 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Urea, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, Urea, 1,3-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, NSC 36198 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10) |
| SMILES | ClCCNC(=O)NCCCl |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2-cloroetil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 185.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.017 |