Learn More
1,3-bis(2-cloroetil)urea, Mikromol™
Código de producto. 30051563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051563 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051563 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0923.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-bis(2-cloroetil)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
CAS 2214-72-4
Nombres de analitos o componentes 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H10 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Urea, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, Urea, 1,3-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, NSC 36198
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
SMILES ClCCNC(=O)NCCCl
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-cloroetil)urea
Peso molecular (g/mol) 185.05
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.017 g/mol